Merck
COM448611496
Combi-Blocks, Inc.
Methyl cis-3-methylpiperidine-2-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.67
MDL番号:
Iupac Name
methyl (2S,3R)-3-methylpiperidine-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-6-4-3-5-9-7(6)8(10)11-2;/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3;1H/t6-,7+;/m1./s1
InChI Key
ZVXKTMITCLKTLU-HHQFNNIRSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2395
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2395