Merck
COM448611452
Combi-Blocks, Inc.
N-BOC 4-morpholinoaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
278.35
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-morpholinyl)phenylcarbamate
Inchi Code
1S/C15H22N2O3/c1-15(2,3)20-14(18)16-12-4-6-13(7-5-12)17-8-10-19-11-9-17/h4-7H,8-11H2,1-3H3,(H,16,18)
InChI Key
SRMBUHFNPUQJFY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2286
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2286
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)