Merck
CLE969755522
Clearsynth
6-Mercaptopurine-13C2 15N
1,9-Dihydro-6H-purine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
155.16
Iupac Name
7H-purine-6-thiol-4,8-13C2-7-15N
Inchi Code
1S/C5H4N4S/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)/i1+1,4+1,6+1
InChI Key
GLVAUDGFNGKCSF-JDKPDMQJSA-N
保管温度
Normal Condition
Purity
99.87
Country of Origin
CA
Product Link
http://www.clearsynth.com/en/CSO02871.html
MSDS
http://www.clearsynth.com/en/CSO02871.html