Merck
CIAH99BC9F57
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Chloro-5-iodo-2-methylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
296.49
Iupac Name
3-chloro-5-iodo-2-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6ClIO2/c1-4-6(8(11)12)2-5(10)3-7(4)9/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
OPQJPHAKHSUPCS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.chemscene.com/1702698-94-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)