Merck
CIAH99BC98E8
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-(2,3-Dihydro-1h-indole-1-sulfonyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
303.34
MDL番号:
bp
532.3+-60.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
3-(2,3-dihydro-1H-indol-1-ylsulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H13NO4S/c17-15(18)12-5-3-6-13(10-12)21(19,20)16-9-8-11-4-1-2-7-14(11)16/h1-7,10H,8-9H2,(H,17,18)
InChI Key
VLBSLQVQWAJURT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/327092-69-3.html
Boiling point
532.3+-60.0 C at 760 mmHg
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0218232.pdf