Merck
CIAH98ABF93F
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Methylbenzo[b]thiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥24,700
ベンダーカタログ番号: CS-W022216-1G
¥24,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥24,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-W022216-1G
¥24,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
bp
243C at 760 mmHg
mp
-6--4 C
Iupac Name
4-methyl-1-benzothiophene
Inchi Code
1S/C9H8S/c1-7-3-2-4-9-8(7)5-6-10-9/h2-6H,1H3
InChI Key
RPKWIZPGQZKQKY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/14315-11-8.html
Boiling point
243C at 760 mmHg
Melting Point
-6--4 C
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W022216.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)