Merck
CH6H9A56E32B
Chem Impex International, Inc.
H-Gly-Phe-Ala-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
293.32
MDL番号:
Iupac Name
glycylphenylalanylalanine
Inchi Code
1S/C14H19N3O4/c1-9(14(20)21)16-13(19)11(17-12(18)8-15)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,18)(H,20,21)
InChI Key
WMGHDYWNHNLGBV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8 C
Purity
99%
Shipping Temperature
RT
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/h-gly-phe-ala-oh/22242?cid=1
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/h-gly-phe-ala-oh/22242?cid=1