Merck
CH6H97ACD595
Chem Impex International, Inc.
2-(2-Nitrophenyl)propan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.19
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-nitrophenyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-7(6-11)8-4-2-3-5-9(8)10(12)13/h2-5,7,11H,6H2,1H3
InChI Key
CIVPZPJJPWVVIP-UHFFFAOYSA-N
Purity
99%
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/2-2-nitrophenyl-propan-1-ol/29826?cid=1
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/2-2-nitrophenyl-propan-1-ol/29826?cid=1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)