Merck
CH6447917963
Chem Impex International, Inc.
Boc-5-amino-2,4-dimethoxy-benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
297.31
MDL番号:
mp
197-202 C
Iupac Name
5-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2,4-dimethoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C14H19NO6/c1-14(2,3)21-13(18)15-9-6-8(12(16)17)10(19-4)7-11(9)20-5/h6-7H,1-5H3,(H,15,18)(H,16,17)
InChI Key
BPGFLVCLNXDUQV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8C
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White powder
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/boc-5-amino-2-4-dimethoxy-benzoic-acid/19562?cid=0
Melting Point
197-202 C
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/boc-5-amino-2-4-dimethoxy-benzoic-acid/19562?cid=0
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)