Merck
CH6371387898
Chem Impex International, Inc.
N-(1,2-Dimethylpropyl)cyclopropanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.23
MDL番号:
Iupac Name
N-(1,2-dimethylpropyl)cyclopropanamine
Inchi Code
1S/C8H17N/c1-6(2)7(3)9-8-4-5-8/h6-9H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
NMZNLAPAPRESJL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/n-1-2-dimethylpropyl-cyclopropanamine/16798?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/n-1-2-dimethylpropyl-cyclopropanamine/16798?cid=0
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)