Merck
CH6371386287
Chem Impex International, Inc.
4-methoxy-2-vinylbenzenamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.19
MDL番号:
Iupac Name
4-methoxy-2-vinylaniline
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-3-7-6-8(11-2)4-5-9(7)10/h3-6H,1,10H2,2H3
InChI Key
ONCGZEUOJDTERQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Brown liquid
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/4-methoxy-2-vinylbenzenamine/14606?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/4-methoxy-2-vinylbenzenamine/14606?cid=0
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)