Merck
CH6371386034
Chem Impex International, Inc.
4-((4-(Tert-Butoxycarbonyl)Piperazinyl)Sulfonyl)Benzoic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
370.43
MDL番号:
Iupac Name
4-((4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl)sulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H22N2O6S/c1-16(2,3)24-15(21)17-8-10-18(11-9-17)25(22,23)13-6-4-12(5-7-13)14(19)20/h4-7H,8-11H2,1-3H3,(H,19,20)
InChI Key
BXAHCUDDQZXTCY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8C
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Off-white solid
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/4-4-tert-butoxycarbonyl-piperazinyl-sulfonyl-benzoic-acid/14343?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/4-4-tert-butoxycarbonyl-piperazinyl-sulfonyl-benzoic-acid/14343?cid=0
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)