Merck
CH6371385782
Chem Impex International, Inc.
3-[4-(Trifluoromethyl)Phenyl] Thiomorpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.28
MDL番号:
Iupac Name
3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiomorpholine
Inchi Code
1S/C11H12F3NS/c12-11(13,14)9-3-1-8(2-4-9)10-7-16-6-5-15-10/h1-4,10,15H,5-7H2
InChI Key
MPLQHRJLTSFLIN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Yellow solid
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/3-4-trifluoromethyl-phenyl-thiomorpholine/14089?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/3-4-trifluoromethyl-phenyl-thiomorpholine/14089?cid=0
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)