Merck
CH6371383664
Chem Impex International, Inc.
(2-Methyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.21
MDL番号:
mp
61-67 C
Iupac Name
(2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H11N3/c1-7-8(6-10)12-5-3-2-4-9(12)11-7/h2-5H,6,10H2,1H3
InChI Key
XMHJAFWCJJRDBR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Light yellow crystals
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/2-methyl-imidazo-1-2-a-pyridin-3-yl-methylamine/10386?cid=0
Melting Point
61-67 C
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/2-methyl-imidazo-1-2-a-pyridin-3-yl-methylamine/10386?cid=0
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)