Merck
CH6371378897
Chem Impex International, Inc.
Fmoc-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
427.5
MDL番号:
Iupac Name
1-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C27H25NO4/c29-25(30)27(19-8-2-1-3-9-19)14-16-28(17-15-27)26(31)32-18-24-22-12-6-4-10-20(22)21-11-5-7-13-23(21)24/h1-13,24H,14-18H2,(H,29,30)
InChI Key
JWEBOBGECOQGTL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White powder
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/fmoc-4-phenylpiperidine-4-carboxylic-acid/3316?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/fmoc-4-phenylpiperidine-4-carboxylic-acid/3316?cid=0
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)