Merck
CV2H2F625363
ChemDiv, Inc
N-{[(furan-2-yl)methyl][(4-methylphenyl)methyl]carbamothioyl}glycine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
318.4
MDL番号:
Iupac Name
({[(2-furylmethyl)(4-methylbenzyl)amino]carbothioyl}amino)acetic acid
Inchi Code
1S/C16H18N2O3S/c1-12-4-6-13(7-5-12)10-18(11-14-3-2-8-21-14)16(22)17-9-15(19)20/h2-8H,9-11H2,1H3,(H,17,22)(H,19,20)
InChI Key
GAZRFUBNVCVHEV-UHFFFAOYSA-N
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemdiv.com/catalog/building-blocks/compound-BB01-8216/
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)