Merck
CV2H2F624599
ChemDiv, Inc
(7-chloro-3-oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.63
MDL番号:
Iupac Name
(7-chloro-3-oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H8ClNO4/c11-6-1-2-7-8(3-6)16-5-9(13)12(7)4-10(14)15/h1-3H,4-5H2,(H,14,15)
InChI Key
MLAAEUSPMBUSEJ-UHFFFAOYSA-N
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemdiv.com/catalog/building-blocks/compound-BB01-3700/