Merck
C12H95E925BB
Chemcia Scientific, LLC
1-(3-Chloro-2-fluoro-6-hydroxy-phenyl)-ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.59
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-chloro-2-fluoro-6-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H6ClFO2/c1-4(11)7-6(12)3-2-5(9)8(7)10/h2-3,12H,1H3
InChI Key
QHIFSXXFLDUTDF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=16161
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=16161
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)