Merck
C12H94457AD0
Chemcia Scientific, LLC
3-Nitro-1,4-dihydro-pyrrolo[3,2-b]pyridin-5-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.13
Iupac Name
3-nitro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridin-5-ol
Inchi Code
1S/C7H5N3O3/c11-6-2-1-4-7(9-6)5(3-8-4)10(12)13/h1-3,8H,(H,9,11)
InChI Key
YFXFZKDCDNZHLV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=13457
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=13457
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)