Merck
C12H774CD835
Chemcia Scientific, LLC
7-Bromo-8-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrido[2,3-b][1,4]oxazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.08
Iupac Name
7-bromo-8-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrido[2,3-b][1,4]oxazine
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O/c1-5-6(9)4-11-8-7(5)10-2-3-12-8/h4,10H,2-3H2,1H3
InChI Key
ZHHLHPRVXSRETL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=13968
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=13968
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)