Merck
C12H774CD810
Chemcia Scientific, LLC
2-Bromo-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid amide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.08
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C5H5BrN2OS/c1-2-3(4(7)9)10-5(6)8-2/h1H3,(H2,7,9)
InChI Key
QOKPSIRLLGUHDY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=10460
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=10460
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)