Merck
C12H580D8895
Chemcia Scientific, LLC
7-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.23
Iupac Name
ethyl 7-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H12N2O3/c1-3-16-11(14)8-6-7-4-5-12-10(15-2)9(7)13-8/h4-6,13H,3H2,1-2H3
InChI Key
TZJLNCGHXNGBEE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Off-White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=11072
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=11072
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)