Merck
C12H580D8856
Chemcia Scientific, LLC
8-Hydroxy-imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.2
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 8-hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O3/c1-2-15-10(14)7-6-12-5-3-4-8(13)9(12)11-7/h3,5-6H,2,4H2,1H3
InChI Key
QEFAMLZMTLPHJA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5931
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5931