Merck
C12H42134FBD
Chemcia Scientific, LLC
4-Iodo-2-methoxy-6-nitro-phenylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
294.05
Iupac Name
4-iodo-2-methoxy-6-nitroaniline
Inchi Code
1S/C7H7IN2O3/c1-13-6-3-4(8)2-5(7(6)9)10(11)12/h2-3H,9H2,1H3
InChI Key
VKEADNFWTIBIQT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Red Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=11285
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=11285
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)