Merck
C12H316CF358
Chemcia Scientific, LLC
2-Bromo-6-chloro-3,4-difluoro-phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.43
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-6-chloro-3,4-difluorophenol
Inchi Code
1S/C6H2BrClF2O/c7-4-5(10)3(9)1-2(8)6(4)11/h1,11H
InChI Key
TWFKZHJHAFTQHX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Liquid or Low MP Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8243
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8243
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)