Merck
C12H316CF1F6
Chemcia Scientific, LLC
4-Bromo-2-methyl-5-nitro-benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.04
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-2-methyl-5-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O2/c1-5-2-7(9)8(11(12)13)3-6(5)4-10/h2-3H,1H3
InChI Key
RPDQZBSUGHHNNJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7298
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7298
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)