Merck
C12H316CF1A4
Chemcia Scientific, LLC
4-Amino-5-chloro-2-trifluoromethyl-benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.58
MDL番号:
Iupac Name
4-amino-5-chloro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H4ClF3N2/c9-6-1-4(3-13)5(2-7(6)14)8(10,11)12/h1-2H,14H2
InChI Key
IPRWLSPAJFJPBP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7153
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7153