Merck
C12H316CF13E
Chemcia Scientific, LLC
7-Bromo-6-iodo-3H-quinazolin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
350.94
MDL番号:
Iupac Name
7-bromo-6-iodoquinazolin-4-ol
Inchi Code
1S/C8H4BrIN2O/c9-5-2-7-4(1-6(5)10)8(13)12-3-11-7/h1-3H,(H,11,12,13)
InChI Key
AZYVZRLMXLBRQV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Brown Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6831
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6831
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)