Merck
C12H316CF094
Chemcia Scientific, LLC
5-Fluoro-imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.59
MDL番号:
Iupac Name
5-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H5FN2.ClH/c8-6-2-1-3-7-9-4-5-10(6)7;/h1-5H;1H
InChI Key
ZKQIOSYZRVPCKZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5
Salt Data
HCl
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Brown Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6399
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6399