Merck
C12H316CF058
Chemcia Scientific, LLC
1-bromo-3-(4-methoxybenzyloxy)-2-(methoxymethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
337.21
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-3-((4-methoxybenzyl)oxy)-2-(methoxymethyl)benzene
Inchi Code
1S/C16H17BrO3/c1-18-11-14-15(17)4-3-5-16(14)20-10-12-6-8-13(19-2)9-7-12/h3-9H,10-11H2,1-2H3
InChI Key
USBRMRYGIJGYFE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6266
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6266
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)