Merck
C12H316CEE9A
Chemcia Scientific, LLC
2-Chloromethyl-benzooxazol-5-ylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.61
MDL番号:
Iupac Name
2-(chloromethyl)-1,3-benzoxazol-5-amine
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O/c9-4-8-11-6-3-5(10)1-2-7(6)12-8/h1-3H,4,10H2
InChI Key
RNDNJFRTXVPYJH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5149
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5149
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)