Merck
C12H316CEE25
Chemcia Scientific, LLC
5-Methyl-imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.63
MDL番号:
Iupac Name
5-methylimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8N2.ClH/c1-7-3-2-4-8-9-5-6-10(7)8;/h2-6H,1H3;1H
InChI Key
IVJSCBJKEPHBEH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Salt Data
HCl
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=4870
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=4870
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)