Merck
C12H316CEE02
Chemcia Scientific, LLC
4-Chloro-2-methoxy-benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.59
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-2-methoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H6ClNO/c1-11-8-4-7(9)3-2-6(8)5-10/h2-4H,1H3
InChI Key
RMEKKIFVJZOQEG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=4840
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=4840
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)