Merck
C12H316CEDB3
Chemcia Scientific, LLC
2-Chloro-5-fluoro-4-nitro-benzoic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.58
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-chloro-5-fluoro-4-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C8H5ClFNO4/c1-15-8(12)4-2-6(10)7(11(13)14)3-5(4)9/h2-3H,1H3
InChI Key
GTHCSQMSHAUBMM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=4640
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=4640