Merck
C12H316CEDB2
Chemcia Scientific, LLC
1-(2-Chloro-4-fluoro-5-nitro-phenyl)-ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.58
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H5ClFNO3/c1-4(12)5-2-8(11(13)14)7(10)3-6(5)9/h2-3H,1H3
InChI Key
CVSAKTUCZGZYML-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=4636
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=4636
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)