Merck
C12H316CED33
Chemcia Scientific, LLC
(8-Chloro-6-methyl-imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.64
MDL番号:
Iupac Name
(8-chloro-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O/c1-6-2-8(10)9-11-7(5-13)4-12(9)3-6/h2-4,13H,5H2,1H3
InChI Key
HHPUDWNDUJAQGO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Grey Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=4304
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=4304
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)