Merck
C12H316CEC55
Chemcia Scientific, LLC
2-Fluoro-5-iodo-4-methoxy-benzoic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
310.06
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-fluoro-5-iodo-4-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H8FIO3/c1-13-8-4-6(10)5(3-7(8)11)9(12)14-2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
AQXOJVZCCFPLBI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3875
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3875