Merck
C12H316CEC25
Chemcia Scientific, LLC
2-Chloro-6-methylamino-benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.61
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-6-(methylamino)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c1-11-8-4-2-3-7(9)6(8)5-10/h2-4,11H,1H3
InChI Key
ORYSGUZJPYKVEG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3787
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3787
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)