Merck
C12H316CE8AC
Chemcia Scientific, LLC
4-(2-Fluoro-phenyl)-piperidin-4-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.7
MDL番号:
Iupac Name
4-(2-fluorophenyl)piperidin-4-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14FNO.ClH/c12-10-4-2-1-3-9(10)11(14)5-7-13-8-6-11;/h1-4,13-14H,5-8H2;1H
InChI Key
LZQSFRONGYUCLV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1842
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1842
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)