Merck
C12H316CE76F
Chemcia Scientific, LLC
(3-Amino-4-methoxy-phenyl)-acetonitrile hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.65
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-amino-4-methoxyphenyl)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10N2O.ClH/c1-12-9-3-2-7(4-5-10)6-8(9)11;/h2-3,6H,4,11H2,1H3;1H
InChI Key
HIJRRRFSASERRD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Salt Data
HCl
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2268
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2268
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)