Merck
C12H316CE759
Chemcia Scientific, LLC
2-(4-Benzyloxy-phenyl)-propionitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.3
MDL番号:
Iupac Name
2-[4-(benzyloxy)phenyl]propanenitrile
Inchi Code
1S/C16H15NO/c1-13(11-17)15-7-9-16(10-8-15)18-12-14-5-3-2-4-6-14/h2-10,13H,12H2,1H3
InChI Key
KQGDCSYLYCAHNL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2179
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2179