Merck
C12H316CE530
Chemcia Scientific, LLC
2-Methyl-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[d]thiazole-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.23
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[d][1,3]thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO2S/c1-4-9-7-5(8(10)11)2-3-6(7)12-4/h5H,2-3H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
LXTQNZVLBRIKML-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Brown Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1278
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1278
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)