Merck
C12H316CE3FA
Chemcia Scientific, LLC
3-Bromo-2-dichloromethyl-6-methyl-imidazo[1,2-a]pyridine hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
374.89
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-2-(dichloromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine hydrobromide
Inchi Code
1S/C9H7BrCl2N2.BrH/c1-5-2-3-6-13-7(9(11)12)8(10)14(6)4-5;/h2-4,9H,1H3;1H
InChI Key
GBOQIDYZDXSNHX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5
Salt Data
HBr
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Orange Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=396
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=396