Merck
C12H316CE3A2
Chemcia Scientific, LLC
3-Bromo-2-dichloromethyl-5-methyl-imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
330.44
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-2-(dichloromethyl)-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H7BrCl2N2.ClH/c1-5-3-2-4-6-13-7(9(11)12)8(10)14(5)6;/h2-4,9H,1H3;1H
InChI Key
KMMBRJJWUVGJGY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Pale Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=527
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=527
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)