Merck
C12H316CE35B
Chemcia Scientific, LLC
5-Bromo-3-tert-butoxycarbonylamino-thiophene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
322.18
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H12BrNO4S/c1-10(2,3)16-9(15)12-5-4-6(11)17-7(5)8(13)14/h4H,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
InChI Key
GAPISYOCEOSVSG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Khaki Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=436
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=436
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)