Merck
CH4H99180A43
ChemBridge Corporation
5-oxa-8-azaspiro[2.6]nonane hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.65
MDL番号:
Iupac Name
5-oxa-8-azaspiro[2.6]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-2-7(1)5-8-3-4-9-6-7;/h8H,1-6H2;1H
InChI Key
TZRPENPTWXQXSR-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4020266
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4020266_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)