Merck
CH4H9802A4CC
ChemBridge Corporation
1H-imidazo[1,2-b]pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
107.11
MDL番号:
Iupac Name
1H-imidazo[1,2-b]pyrazole
Inchi Code
1S/C5H5N3/c1-2-7-8-4-3-6-5(1)8/h1-4,6H
InChI Key
SPMVOOSTCPEXEO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4069068
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4069068_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)