Merck
CH4H95E0DD21
ChemBridge Corporation
3-(3-bromo-5-isoxazolyl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.02
MDL番号:
Iupac Name
3-(3-bromo-5-isoxazolyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C6H6BrNO3/c7-5-3-4(11-8-5)1-2-6(9)10/h3H,1-2H2,(H,9,10)
InChI Key
GGFSCLOKBUSHSE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002825
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002825_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)