Merck
CH4H9443830C
ChemBridge Corporation
(2R,8aS)-2-hydroxyhexahydro-8a(1H)-indolizinecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
185.22
MDL番号:
Iupac Name
(2R,8aS)-2-hydroxyhexahydroindolizine-8a(1H)-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c11-7-5-9(8(12)13)3-1-2-4-10(9)6-7/h7,11H,1-6H2,(H,12,13)/t7-,9+/m1/s1
InChI Key
JVDDKCWCIKURRJ-APPZFPTMSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4110564
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4110564_sds.pdf