Merck
CH4H8C2C85AF
ChemBridge Corporation
methyl (3-bromo-5-hydroxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.02
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-(3-bromo-5-hydroxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetate
Inchi Code
1S/C5H6BrN3O3/c1-12-3(10)2-9-5(11)7-4(6)8-9/h2H2,1H3,(H,7,8,11)
InChI Key
YYNNAFSZZVLDCB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4110510
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4110510_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)